Learn More
Invitrogen™ Gel de proteína Tris-Glycine Novex ™ 12%, 20-pocillos, con adaptadores
Intervalo de separación: de 20 a 250 kd; tipo de separación: desnaturalizante, nativo; para su uso con: Bio-Rad Criterion, cubeta de gel medio, XCell4 SureLock Midi
Marca:  Invitrogen™ WT0122A
Código de producto. 12063705
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Una caja de 10 geles, adaptadores
Descripción
Descripción
  • Los geles de Tri-glicina Novex proporcionan una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas.
  • Envasados individualmente para un diseño óptimo del experimento
  • Compatibles con la mayoría de patrones de proteínas
  • Aptos para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
  • Los geles de Tri-glicina Novex no contienen SDS y se pueden usar para ejecutar sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada.
Volumen de carga de muestras: 25 μL; pocillo 1D
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
12 %
Page homogéneo
De 20 a 120 kDa
1 caja
8 cm
Tris-Glicina
proteína
20 pocillos
pocillo 1D
13 cm
Documentos
Manuals
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ Gel de proteína Tris-Glycine Novex ™ 12%, 20-pocillos, con adaptadores > Midigeles de proteínas Bis-Tris del al 12 %; 20 pocillos; con adaptadores