Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta no estériles Diamond™ Tipack™
Autoclavable con calor húmedo/121°C/20 minutos/1 bar. Las puntas de pipeta no estériles Gilson™ Diamond™ Tipack™ son cómodas y fáciles de usar.
Marca: Gilson™ F161230
165.36 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fácil de recoger directamente de la gradilla.
- Las gradillas son totalmente esterilizables en autoclave y selladas con una pegatina de seguridad
- Codificado por colores para diferenciar los modelos de punta e indicar el modelo de pipeta Gilson™ compatible
Especificaciones
Punta de pipeta | |
No estéril | |
D10ML | |
−0,025 to 0,025 μL | |
CE, IVD | |
Universal | |
Sí | |
Polipropileno |
De 1 a 10 ml | |
Autoclavable | |
0 a 0,012 μl | |
16 cm | |
Para industrias alimentaria, farmacéutica y médica, en varios campos y aplicaciones como PCR, biología molecular y tecnología celular | |
Gilson™ Pipetman™ C10, Gilson™ Pipetman™ U10, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P10G, Gilson™ Pipetman™ P10L | |
Diamond™ Tipack™ |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
FEAX3-08247 | Certificado de calidad | 10/08/2023 | F161230 |
FEAX3-08246 | Certificado de calidad | 10/08/2023 | F161230 |
FEAX3-08245 | Certificado de calidad | 10/08/2023 | F161230 |
FEAX3-08244 | Certificado de calidad | 10/08/2023 | F161230 |
FEAX3-08243 | Certificado de calidad | 10/08/2023 | F161230 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Análisis y pruebas de control de calidad
Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidadPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Preparación, filtración y almacenamiento de muestras
Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
New Offer Ahorrar ahora