Learn More
NOL4 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marca: Abnova H00008715-T01.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
293T | |
NOL4 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
46.53 | |
pCMV-NOL4 full-length | |
100 μl | |
Human |
Western Blot | |
BC000313 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-NOL4 antibody (H00008715-B01) by western blotting | |
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Título del producto
NOL4 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova > 100 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido