Learn More
Solución de NO3-f(N)-NITRATO para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
57.20€ - 114.00€
CAS | 14797-55-8 |
---|---|
Fórmula molecular | NO3- |
Peso molecular (g/mol) | 62.004 |
Clave InChI | NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 943 |
ChEBI | CHEBI:17632 |
Nombre IUPAC | nitrato |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12902165
![]() |
Fisher Chemical
A 031 100 |
100 mL | Frasco |
57.20€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12912165
![]() |
Fisher Chemical
A 031 250 |
250 mL | Frasco |
79.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12922165
![]() |
Fisher Chemical
A 031 500 |
500 mL | Frasco |
114.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
14797-55-8 | |
62.004 | |
943 | |
nitrato |
NO3- | |
NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:17632 | |
[N+](=O)([O-])[O-] |
Especificaciones
Nitrate | |
Líquido | |
1 g/L ±0.002 | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
nitrato | |
62.004 | |
CHEBI:17632 |
14797-55-8 | |
NO3- | |
NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N | |
[N+](=O)([O-])[O-] | |
H2O | |
943 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de NO3-f(N)-NITRATO para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™