Learn More
Solución de NO3-f(N)-NITRATO para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12912165
Solución de NO3-f(N)-NITRATO para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12912165 Tienda Fisher Chemical Productos
250 mL, Frasco
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Código de producto. 12912165
Marca: Fisher Chemical A 031 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 14797-55-8
Fórmula molecular NO3-
Peso molecular (g/mol) 62.004
Clave InChI NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
Nombre IUPAC nitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 250 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1011177 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Catalog NumberA 031 250
Título del producto
Solución de NO3-f(N)-NITRATO para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >