Learn More
NMDAR2B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen 718600
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NMDAR2B Polyclonal antibody specifically detects NMDAR2B in Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Especificaciones
NMDAR2B | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
GRIN2B | |
AW490526; EIEE27; GluN2B; GluRepsilon2; glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-2; glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2B; glutamate receptor; glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B; glutamate receptor subunit epsilon-2; glutamate receptor, ionotropic, NMDA2B; glutamate receptor, ionotropic, NMDA2B (epsilon 2); glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B; GRIN 2B; GRIN2B; HGNC:4586; hNR 3; hNR3; LOW QUALITY PROTEIN: glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B; MGC142178; MGC142180; MRD6; Nmdar2b; NMDE2; NME2; N-methyl D-aspartate receptor 2B; N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B; N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B; N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3; NR2B; NR3 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
100353266, 24410 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot | |
0.25 mg/mL | |
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4 | |
Q00960 | |
GRIN2B | |
Fusion protein including a 251 amino acid sequence from the N-terminal portion of the rat NMDAR 2B protein. | |
100 μg | |
Primary | |
Rabbit, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3211847 | Certificado de análisis | 01/05/2025 |
Título del producto
NMDAR2B Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido