Learn More
NKX2.2 Mouse, Clone: NX2/1523, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | NKX2.2 |
---|---|
Clon | NX2/1523 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920588
|
EnquireBio
4821-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910588
|
EnquireBio
4821-MSM3-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NKX2.2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
4821 | |
Human recombinant NKX2.2 protein fragment (aa1-119) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40-50kDa |
NX2/1523 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_006723629 | |
NKX2-2 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
Pancreas or Ewing s sarcoma |