Learn More
NKX2.2 Mouse, Clone: NX2/1523, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4821-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920588
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NKX2.2
Nuclear
NX2/1523
Unconjugated
XP_006723629
Mouse
40-50kDa
Protein A/G Purified
RUO
4821
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
NKX2-2
Human recombinant NKX2.2 protein fragment (aa1-119)
Pancreas or Ewing s sarcoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.