Learn More
Nitromethane, ≥99.0%, ReagentPlus™, Honeywell™ Código de producto.: 15628340
Nitromethane, ≥99.0%, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. p-7120632 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
25 mL, 25 ml
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15628340
Marca: Honeywell Research Chemicals 23073125ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 75-52-5
Fórmula molecular CH3NO2
Peso molecular (g/mol) 61.04
Número MDL MFCD00007400
Clave InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nombre IUPAC nitrometano
SMILES C[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitromethane
Densidad 1.127g/mL at 25°C
Temperatura de inflamación 36°C (96.8°F)
Cantidad 25 mL
Número UN UN1261
Beilstein 1698205
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado ReagentPlus™
Título del producto
Nitromethane, ≥99.0%, ReagentPlus™, Honeywell™ >