Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado de nitrocelulosa, 10X
60.65€ - 86.55€
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de lavado
Formulario Líquido
Concentración 10X
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15414909
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62541.AK
250 mL
60.65€
250 ml
15424909
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J62541.AP
500 mL
86.55€
500 ml
Descripción
Descripción
Ideal for removal of secondary antibody after detection of highly abundant targets. Nitrocellulose Stripping Buffer may perform well with nitrocellulose membranes or antibody-dye conjugates. It is also employed for nucleic acid and protein related blotting works.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de lavado
Líquido
10X
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado de nitrocelulosa, 10X