Learn More
Solución de nitrilotriacetato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize'
100 ml
250 ml
500 ml
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Nitrilotriacetate |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Concentración | 1 g/L |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 500 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de nitrilotriacetato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction