Learn More
Solución de ácido nítrico, 0,1 M, Honeywell™ Código de producto.: 15624930
compliance-icons
Solución de ácido nítrico, 0,1 M, Honeywell™
Código de producto. 15624930 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 l, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15624930
Marca: Honeywell-Fluka 353181L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Volumétrico, 0,1 M de HNO3 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid solution
CAS 7697-37-2
Cantidad 1 l
Fórmula molecular HNO3
Número MDL MFCD00011349
Número UN UN3264
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Título del producto
Solución de ácido nítrico, 0,1 M, Honeywell™ >