Learn More
Solución estándar de nitrato 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical Código de producto.: 10204250
Solución estándar de nitrato 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical
Código de producto. 10204250 Tienda Fisher Chemical Productos
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10204250
Marca: Fisher Chemical J/4556/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
CAS 7757-79-1
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular KNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC potasio;nitrato
Peso molecular (g/mol) 101.10
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
Título del producto
Solución estándar de nitrato 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical >