Learn More
Estándar de nitrato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 11949422
Estándar de nitrato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11949422 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 ml, Frasco de LDPE lixiviación triple, paquete de 100
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
50 g
paquete de 100
Código de producto. 11949422
Marca: SPEX Certiprep ASNO392Y
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
NO&subscript_3;&superscript_minus;1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
CAS 7732-18-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrate Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica Ion Chromatography
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio
Título del producto
Estándar de nitrato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™ >