missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Nipocalimab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA559522
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Nipocalimab works by binding to the neonatal Fc receptor (FcRn), inhibiting its interaction with immunoglobulin G (IgG), thereby reducing the levels of pathogenic IgG antibodies.
Especificaciones
Nipocalimab | |
Recombinant Monoclonal | |
Unconjugated | |
JNJ 80202135; M 281 | |
Protein A | |
RUO | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
1 mg/mL | |
25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
Artificial Control | |
1 mg | |
Primary | |
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Lyophilized |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Nipocalimab Recombinant Monoclonal Antibody > 1 mg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido