missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Nimodipine, MedChemExpress Código de producto.: 16488196

Nimodipine, MedChemExpress

Código de producto. p-200100512
100 mg, 100 miligramos
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16488196

Marca: Medchem Express HYB0265

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.

Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nimodipine
CAS 66085-59-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26N2O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY-e 9736
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (238.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCCOC
Peso molecular (g/mol) 418.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.44
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
Nimodipine, MedChemExpress

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado