Learn More
Polvo de níquel, malla - 60 + 170, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310739
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99.7%
Tamaño de malla −50+100 Mesh
Olor Odorless
Peso Apparent density: 5.3g/cm3
Formulario Polvo, densidad aparente 5,3 g/cm
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de níquel, malla - 60 + 170, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >