Learn More
Nitrato de níquel, solución modificadora de matriz, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel nitrate |
CAS | 7697-37-2, 13478-00-7, 7732-18-5 |
Color | Verde |
Forma física | Líquida |
Cantidad | 100 mL |
Fórmula molecular | HNO3 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Sinónimo | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Nitrato de níquel, solución modificadora de matriz, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido