Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de níquel, para pruebas colorimétricas de agua
Permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Los juegos de reactivos para la determinación de níquel de Hanna Instruments™ y el análisis colorimétrico de agua, son soluciones de alta calidad y premedidas para su uso con medidores Hanna portátiles o de sobremesa compatibles.
Marca: Hanna Instruments™ HI93740-01
369.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para la determinación colorimétrica de níquel. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Juegos de reactivos disponibles para determinaciones de rango bajo (utilizando el método con PAN) y alto rango (mediante método fotométrico)
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) | |
Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna | |
50 | |
De 0 a 1 mg/l de níquel | |
Kits de pruebas de aguas |
Determinación de rango bajo de níquel | |
Frascos cuentagotas y paquetes individuales | |
Conjunto de 1 | |
Determinación colorimétrica |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.