Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, 99,3 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11381759
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, 99,3 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407669
500 g, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Código de producto. 11381759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012372.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0
Fórmula molecular Cl2Ni·6H2O
Número MDL MFCD00149809
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride hexahydrate
Punto de fusión 140°C-H2O
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.3% (metals basis)
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71 (129.60anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Green crystals
Densidad 1.92 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) chloridehexahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, 99,3 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >