Learn More
Gasa de níquel, malla 50 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385197
75 x 75 mm
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel gauze
Nombre de nota Woven from 0.05mm (0.002 in.) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 50 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gasa de níquel, malla 50 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals >