Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento Ni Sepharose™
Precargado con Ni2+ para la purificación óptima de proteínas marcadas con histidina. Los medios de alto rendimiento Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ presentan una alta capacidad de unión y compatibilidad.
407.64€ - 1350.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Medios de cromatografía de alto rendimiento Ni Sepharose |
---|---|
Intervalo de pH | De 3 a 12 |
Tamaño de partículas | 34 μm |
Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada al 6 % |
Contenido y almacenamiento | De 4° a 30 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11535035
|
Cytiva
17-5268-01 |
25mL |
407.64€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11545035
|
Cytiva
17-5268-02 |
100 ml |
1350.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fugas insignificantes de iones Ni2+
- Alta capacidad de unión: al menos 40 mg de proteína/ml de medio
- Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Estable (largo plazo) en el intervalo de pH de 3 a 12
- Tamaño medio de partícula: 34μ m
Especificaciones
Medios de cromatografía de alto rendimiento Ni Sepharose | |
34 μm | |
De 4° a 30 °C |
De 3 a 12 | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Ni-Sepharose |