Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento Ni Sepharose™
Precargado con Ni2+ para la purificación óptima de proteínas marcadas con histidina.  Los medios de alto rendimiento Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ presentan una alta capacidad de unión y compatibilidad.
Marca:  Cytiva 17-5268-02
Detalles adicionales : Peso : 0.17100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11545035
  • 1350.00€ / 100 ml
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fuga insignificante de Ni2 iones
  • Alta capacidad de unión: al menos 40 mg de proteína/ml de medio
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Estable (a largo plazo) en el intervalo de pH de 3 a 12
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
Especificaciones
Especificaciones
Medios de cromatografía de alto rendimiento Ni Sepharose
De 3 a 12
Agarosa entrecruzada al 6 %
Ni-Sepharose
100 ml
34 μm
De 4° a 30 °C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene Nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, Nickel