Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento Ni Sepharose™
Código de producto. 11535035 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mL
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11535035 25mL 25 ML
11545035 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11535035 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17526801
Precargado con Ni2+ para la purificación óptima de proteínas marcadas con histidina. Los medios de alto rendimiento Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ presentan una alta capacidad de unión y compatibilidad.
  • Fuga insignificante de Ni2 iones
  • Alta capacidad de unión: al menos 40 mg de proteína/ml de medio
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Estable (a largo plazo) en el intervalo de pH de 3 a 12
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Medios de cromatografía de alto rendimiento Ni Sepharose
Cantidad 25mL
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Matrix Ni-Sepharose
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene Nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, Nickel