Learn More
Solución de NH4+ para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12992075
Solución de NH4+ para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7083601 Tienda Fisher Chemical Productos
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12992075
Marca: Fisher Chemical A 004 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL
Título del producto
Solución de NH4+ para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >