Learn More
Solución de NH4+ para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12912085
Solución de NH4+ para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12912085 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Código de producto. 12912085
Marca: Fisher Chemical A 004 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular NH4+ f(N)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium (N) - NH4+ f(N)
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 500 mL
Título del producto
Solución de NH4+ para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >