Learn More
Eppendorf™ Gradillas para tubos de ensayo científicos
Ángulo y altura del tubo ajustables
374.62€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11399924
|
Eppendorf™
M1289-0002 |
Pequeño | Entre 12 y 15 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11389924
|
Eppendorf™
M1289-0001 |
Pequeño | Entre 8 y 11 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11309934
|
Eppendorf™
M1289-0003 |
Pequeño | Entre 15 y 18 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11319934
|
Eppendorf™
M1289-0004 |
Pequeño | Entre 18 y 21 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11329934
|
Eppendorf™
M1289-0005 |
Pequeño | Entre 22 y 26 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11329924
|
Eppendorf™
M1289-0010 |
Medio | Entre 8 y 11 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11339924
|
Eppendorf™
M1289-0020 |
Medio | Entre 12 y 15 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11349924
|
Eppendorf™
M1289-0030 |
Medio | Entre 15 y 18 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11339934
|
Eppendorf™
M1289-0006 |
Pequeño | Entre 26 y 30 mm |
374.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11369924
|
Eppendorf™
M1289-0050 |
Medio | Entre 22 y 26 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11359924
|
Eppendorf™
M1289-0040 |
Medio | Entre 18 y 21 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11379924
|
Eppendorf™
M1289-0060 |
Medio | Entre 26 y 30 mm |
374.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Insertos para ayudar a retener los tubos y evitar que se agiten en la gradilla
- Mandos de apriete manual para ajustar el ángulo con rapidez o liberar la gradilla de la placa base para transportarlo fácilmente a la mesa
- Acero inoxidable
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Acero inoxidable |