Learn More
Eppendorf™ Gradillas para tubos de ensayo científicos
Ángulo y altura del tubo ajustables
Marca: Eppendorf™ M1289-0005
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Insertos para ayudar a retener los tubos y evitar que giren en el rack
- Los mandos de apriete manual le permiten ajustar rápidamente el ángulo o liberar la gradilla de la placa base para facilitar el transporte a la mesa de trabajo.
- Acero inoxidable
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Entre 22 y 26 mm | |
Dos barras ajustables y alfombrilla de caucho antideslizante |
Acero inoxidable | |
Agitador para incubadora Innova 43/43R | |
Pequeño |