Learn More
Eppendorf™ Gradillas para tubos de ensayo científicos
Código de producto. 11309934
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Diámetro (métrico):
Entre 12 y 15 mm
Entre 15 y 18 mm
Entre 18 y 21 mm
Entre 22 y 26 mm
Entre 26 y 30 mm
Entre 8 y 11 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Diámetro (métrico) unitSize
11309934 Pequeño Entre 15 y 18 mm 1 PCS
11399924 Pequeño Entre 12 y 15 mm cada uno
11389924 Pequeño Entre 8 y 11 mm 1 PCS
11319934 Pequeño Entre 18 y 21 mm cada uno
11329934 Pequeño Entre 22 y 26 mm cada uno
11329924 Medio Entre 8 y 11 mm cada uno
11339924 Medio Entre 12 y 15 mm cada uno
11349924 Medio Entre 15 y 18 mm 1 PCS
11339934 Pequeño Entre 26 y 30 mm cada uno
11369924 Medio Entre 22 y 26 mm cada uno
11359924 Medio Entre 18 y 21 mm cada uno
11379924 Medio Entre 26 y 30 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11309934 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M12890003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Ángulo y altura del tubo ajustables
  • Insertos para ayudar a retener los tubos y evitar que giren en el rack
  • Los mandos de apriete manual le permiten ajustar rápidamente el ángulo o liberar la gradilla de la placa base para facilitar el transporte a la mesa de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) Entre 15 y 18 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador para incubadora Innova 43/43R
N.º de posiciones 24
Tamaño Pequeño