Learn More
Syngene™ Pantalla de campo neutro y conjunto de filtros de densidad neutra para Gbox
GREENER_CHOICE
La pantalla de campo neutro y el conjunto de filtros de densidad neutra para Gbox de Syngene™ corrigen cualquier irregularidad en la iluminación mediante la adquisición de una imagen de referencia de campo neutro con la misma intensidad de iluminación que el experimento
Marca:  Syngene™ GX-NFS-EPILED-SET
Código de producto. 15859892
  • 508.04€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Especificaciones
Iluminación EPI-LED
Sistemas Gbox
1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Syngene™ Pantalla de campo neutro y conjunto de filtros de densidad neutra para Gbox > Pantalla de campo neutro y conjunto de filtros de densidad neutra para Gbox