Learn More
Decon™ Neutracon
Decon Neutracon, Cantidad: 5000 ml, ámbar, Formato: líquido, Intervalo de pH: 7,5, Viscosidad: 55,0 cps a 23 °C
Marca: Decon™ NEU5
70.17 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.87800kg
Descripción
Decon Neutracon, Cantidad:5000 ml, ámbar, Formato:líquido, Intervalo de pH:7,5, Viscosidad:55,0 cps a 23 °C
Tensoactivo líquido biodegradable casi neutro sin lejía de cloro, enzimas ni fosfatos. Completamente soluble en agua y no depositará calcio y magnesio ni precipitará hierro. Las soluciones son completamente estables en el aire y no absorben CO&superscript_2;. Se puede utilizar junto con disolventes solubles en agua. Una solución al 13 % adecuada para la mayoría de las aplicaciones de limpieza. Si se calienta la solución o se utiliza en un baño de limpieza de sonidos, se reducirá sobremanera el tiempo de limpieza. Formulado específicamente para la limpieza/descontaminación de metales no ferrosos, vidrio de sílice «suave», superficies de polímeros y otros materiales que pueden estar corroídos, marcados, degradados, decolorados o debilitados por agentes de limpieza ácidos o alcalinos.Especificaciones
Líquido | |
Ámbar pálido | |
55.0 cps a 23 °C |
7,5 | |
Fosfato, enzima, sin lejía de cloro, agua | |
5000 ml |