Learn More
Decon™ Neutracon
Código de producto. p-8014318
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10355650 1000mL 1 PCS
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10355650
Marca: Decon™ NEU1
Edge
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Decon Neutracon, Cantidad: 5000 ml, ámbar, Formato: líquido, Intervalo de pH: 7,5, Viscosidad: 55,0 cps a 23 °C
Decon Neutracon, Cantidad:5000 ml, ámbar, Formato:líquido, Intervalo de pH:7,5, Viscosidad:55,0 cps a 23 °C
Tensoactivo líquido biodegradable casi neutro sin lejía de cloro, enzimas ni fosfatos. Completamente soluble en agua y no depositará calcio y magnesio ni precipitará hierro. Las soluciones son completamente estables en el aire y no absorben CO&superscript_2;. Se puede utilizar junto con disolventes solubles en agua. Una solución al 13 % adecuada para la mayoría de las aplicaciones de limpieza. Si se calienta la solución o se utiliza en un baño de limpieza de sonidos, se reducirá sobremanera el tiempo de limpieza. Formulado específicamente para la limpieza/descontaminación de metales no ferrosos, vidrio de sílice «suave», superficies de polímeros y otros materiales que pueden estar corroídos, marcados, degradados, decolorados o debilitados por agentes de limpieza ácidos o alcalinos.
Especificaciones
Formulario Líquido
pH 7,5
Aspecto Ámbar
Viscosidad 55,0 cps a 23 °C
Volumen (métrico) 1000mL