Learn More
Solución de Nessler, pura, para la detección y determinación de NH3 y sales, Fisher Chemical Código de producto.: 10356330
Solución de Nessler, pura, para la detección y determinación de NH3 y sales, Fisher Chemical
Código de producto. 10356330 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ml
Código de producto. 10356330
Marca: Fisher Chemical J/5500/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Número MDL 49656
Especificaciones
Color Amarillo
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
pH 13
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Título del producto
Solución de Nessler, pura, para la detección y determinación de NH3 y sales, Fisher Chemical >