Learn More
Kartell™ Neoprene Rubber Tubing
For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, excluding benzole
188.00€ - 208.00€
Especificaciones
Material | Caucho de neopreno |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -35 °C |
Color | Negro |
MaxOperatingTempMetric | de 85 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10679011
|
Kartell™
0388100 |
6 mm | 9 mm |
208.00€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10460332
|
Kartell™
0388200 |
8 mm | 12 mm |
188.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Especificaciones
Caucho de neopreno | |
-35 °C | |
Negro | |
de 85 °C |