Learn More
Kartell™ Neoprene Rubber Tubing
For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, excluding benzole
Marca:  Kartell™ 0388200
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10460332
  • 188.00€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso genérico de laboratorio
  • Resistentes a bases y ácidos diluidos
  • No es resistente al benzol
  • Resisten temperaturas de –35 °C a 85 °C
  • Especificaciones
    Especificaciones
    8 mm
    12 mm
    -35 °C
    Negro
    Caucho de neopreno
    10 m
    8 x 12 mm
    de 85 °C