Learn More
Kartell™ Neoprene Rubber Tubing
For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, excluding benzole
Marca:  Kartell™ 0388100
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10679011
  • 208.00€ / 20 metros
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso genérico de laboratorio
  • Resistentes a bases y ácidos diluidos
  • No es resistente al benzol
  • Resisten temperaturas de –35 °C a 85 °C
  • Especificaciones
    Especificaciones
    6 mm
    9 mm
    -35 °C
    Negro
    Caucho de neopreno
    20 m
    6 x 9 mm
    de 85 °C