missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Human NEK2, His Tag Recombinant Protein
632.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002488 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 54.5 kDa |
Alias de gen | NEK2, NLK1 |
Familia Quinasa | NEK Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11573437
|
Thermo Scientific™
PV3360 |
10μg |
632.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10505253
|
Thermo Scientific™
PV4026 |
1 mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
NEK2 is involved in cell cycle regulation and is essential for faithful chromosome segregation.Especificaciones
NP_002488 | |
54.5 kDa | |
NEK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 500mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
NEK2, NLK1 | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |