Learn More
BTX™ Mangos de electrodos de matriz de agujas para BTX™ AgilePulse™ In Vivo
Needle Array Handle for miniature needles designed to provide superior, highly-uniform electric fields in dermal or muscular tissue as part of the AgilePulse™ in vivo Gene Delivery Electroporation System. Specially designed for gene and vaccine delivery.
1940.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Gene and Vaccine Delivery |
---|---|
Material | Plástico |
Línea de productos | BTX Electroporation |
Tipo de producto | Needle Array Handle |
Incluye | Solo con mango |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15417370
|
BTX™
470000 |
Generadores con SN AP-4068-ID/AP-5030-IM y anteriores | N/A | ||||||
Descripción
La matriz de agujas en paralelo en miniatura se inserta directamente en el lugar de destino para una electroporación in vivo rápida y fiable. Los campos eléctricos producidos son la aproximación más cercana de los electrodos de placas paralelas y tratan aproximadamente el 80 % del área de destino con el 95 % del campo eléctrico aplicado.
La matriz de agujas requiere un mango en la matriz de agujas que incluya el cable de conector de electrodo. Existen varias longitudes de agujas y espacios entre filas para diversas aplicaciones intradérmicas o intramusculares. Las matrices de agujas se pueden utilizar para hasta 500 impulsos con el cuidado y el mantenimiento adecuados.
- Campos eléctricos uniformes y fiables
- Las agujas en miniatura reducen el traumatismo tisular
- Desechables y estériles
- Construcción de plástico de grado médico y acero quirúrgico
- Diseño con seguridad garantizada
- Varias configuraciones y tamaños entre los que elegir
Especificaciones
Gene and Vaccine Delivery | |
BTX Electroporation | |
Solo con mango | |
Non-sterile | |
Onda cuadrada |
Plástico | |
Needle Array Handle | |
1 Ea. | |
Cable del conector de electrodos |