Learn More
NEB, Mouse anti-Human, Clone: 1F4, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00004703-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: NTKTSYHTPADMLSVTAAKDAQANITNTNYKHLIHKYILLPDAMNIELTRNMNRIQSDNEYKQDYNEWYKGLGWSPAGSLEVEKAKKATEYASDQKYRQHPSNFQFKKLTEspecificaciones
NEB | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
nebulin | |
DKFZp686C1456/FLJ11505/FLJ36536/FLJ39568/FLJ39584/NEB177D/NEM2 | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody |
ELISA, Western Blot | |
1F4 | |
In 1x PBS, pH 7.4 | |
NM_004543 | |
NEB | |
NEB (NP_004534, 2108 a.a. ∼ 2217 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
RUO | |
4703 | |
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IgG1 κ |
Título del producto
NEB, Mouse anti-Human, Clone: 1F4, Abnova™ > 100μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido