Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural sólido
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ RB025/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11592922
  • 22.00€ / paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones sólidos sin agujeros
Especificaciones
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio
28mm
Rojo
28,5mm
Tapón
46/55 IRHD
20/paq.
25mm
Caucho natural
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural sólido > Diámetro: 25mm