Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural sólido
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ RB023/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11582922
  • 19.00€ / paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones sólidos sin agujeros
Especificaciones
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio
28mm
Rojo
26,5mm
Tapón
46/55 IRHD
20/paq.
23mm
Caucho natural
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural sólido > Diámetro: 23mm