Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural sólido
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ RB017/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11552922
  • 12.00€ / paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones sólidos sin agujeros
Especificaciones
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio
26mm
Rojo
20,3mm
Tapón
46/55 IRHD
20/paq.
17mm
Caucho natural
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural sólido > Diámetro inferior: 17 mm; diámetro superior: 20,3mm