Learn More
Thermo Scientific™ Espacios de almacenamiento National con viales para encapsular Target™
Hay disponibles unidades de almacenamiento de tamaño mini (seis cajones) o tamaño completo (nueve cajones) con viales y tapones incluidos.
175.00€ - 691.56€
Especificaciones
Color del tapón | Transparente |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Septo | Juntas de PTFE/RR |
Tipo de tapón | Para capsular |
Código de producto | Marca | Descripción | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12493778
|
Thermo Scientific™
C4011-688 |
Minialmacén NSC, vial transparente, juntas de PTFE/RR | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12470308
|
Thermo Scientific™
C4075-21 |
Espacio de almacenamiento NSC, vial I-D transparente | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Thermo Scientific™ National™ Storerooms with Target Crimp-Top Vials feature your choice of mini (six-drawer) or full size (nine-drawer) storage units complete with vials and caps.
- El miniespacio de almacenamiento tiene 6 cajones; cada uno contiene 100 paquetes de septum o viales
- El miniespacio de tamaño completo tiene 9 cajones profundos con capacidad de 2000 viales y cierres
- Cabina apilable fabricada con acero de gran calibre
- Con estantes de metal y cajones moldeados por inyección
- El miniespacio permite el reaprovisionamiento mientras se consume el producto
Incluye:Preabastecido con 3000 unidades de: viales transparentes y cierres de rosca transparente premontados con septum de caucho rojo/FEP
Especificaciones
Transparente | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Para capsular |
Transparente | |
Juntas de PTFE/RR |