Learn More
Thermo Scientific™ Espacios de almacenamiento National con viales para encapsular Target™
Código de producto. 12493778
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot unitSize
12493778 No cada uno
12470308 Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12493778 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C4011688
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hay disponibles unidades de almacenamiento de tamaño mini (seis cajones) o tamaño completo (nueve cajones) con viales y tapones incluidos.
Thermo Scientific™ National™ Storerooms with Target Crimp-Top Vials feature your choice of mini (six-drawer) or full size (nine-drawer) storage units complete with vials and caps.
  • El miniespacio de almacenamiento tiene 6 cajones; cada uno contiene 100 paquetes de septos o viales
  • El miniespacio de tamaño completo tiene 9 cajones profundos con capacidad de 2000 viales y cierres
  • Cabina apilable fabricada con acero de gran calibre
  • Con estantes de metal y cajones moldeados por inyección
  • El miniespacio permite el reaprovisionamiento mientras se consume el producto
Incluye: preabastecido con 3000 unidades de: viales transparentes y cierres de rosca transparente premontados con septos de caucho rojo/FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Descripción Minialmacén NSC, vial transparente, juntas de PTFE/RR
Color Transparente
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Septo Juntas de PTFE/RR
Tipo de tapón Para capsular
Marking Spot No