Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca montados National Scientific™ con septos insertados para viales de 4 ml
Los tapones de rosca montados National Scientific con septos insertados para viales de 4 ml son idóneos para cualquier septo de 13 mm.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-75R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los tapones de rosca montados National Scientific con septos insertados para viales de 4 ml son idóneos para cualquier septo de 13 mm.
Especificaciones
PP, rojo; septo de PTFE rojo/silicona blanca | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | |
National |
Rojo | |
PTFE rojo/silicona blanca | |
Viales de 4 ml |
Título del producto
Thermo Scientific™ Tapones de rosca montados National Scientific™ con septos insertados para viales de 4 ml > PP, rojo; septo de PTFE rojo/silicona blanca
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido