Learn More
BRAND™ Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho
El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho tiene un reborde granulado y marcas de graduación.
Marca: BRAND™ 92763
381.99 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio de borosilicato 3.3
- DIN ISO 1773
- Con reborde y graduación
Especificaciones
2000 ml | |
Estrecha | |
Con reborde |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Sí |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
Título del producto
BRAND™ Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho > Capacidad: 2000 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido