Learn More
Cytiva Dispositivos centrífugos Nanosep™ MF con membrana Bio-Inert™
Utilice dispositivos Nanosep™ para concentrar, purificar y desalAR péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.
Marca:  Cytiva ODM45C33
135.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24320" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17124801
  • 143.00€ / paquete de 24
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Descripción
  • Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Arándano
Bioinerte (nailon modificado)
No estéril
24/paquete
EFA: 0,3 cm2
0,45 μm
Polipropileno
De 50 a 500 μl (muestra)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Dispositivos centrífugos Nanosep™ MF con membrana Bio-Inert™ > 0,45 μm; 24/paq.