Learn More
Cytiva Material para centrífuga Nanosep™ con membrana de wwPTFE
Utilice dispositivos Nanosep™ para concentrar, purificar y desalAR péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.
Marca:  Cytiva ODPTFE04C35
1632.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24320" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17104811
  • 1718.00€ / paquete de 500
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
PTFE (hidrófilo)
No estéril
500/paquete
EFA: 0,3 cm2
0,45 μm
Polipropileno
De 50 a 500 μl (muestra)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Material para centrífuga Nanosep™ con membrana de wwPTFE > 0,45 μm; 500/paq.