Learn More
Macherey-Nagel™ Prueba estándar Nanocolor
Las cubetas rectangulares de alta sensibilidad y precisión utilizan grandes volúmenes de muestras para obtener resultados seguros y reproducibles.
Marca: Macherey-Nagel™ 91848
Descripción
- El uso de cubetas rectangulares con una trayectoria óptica de 50 mm permite la detección de cantidades mínimas de la sustancia detectable.
- El uso de un gran volumen de muestra garantiza resultados seguros y reproducibles.
- Aprobado: resultados fiables y comparables.
- La base de reacción se basa en métodos estándar aprobados internacionalmente como DIN, EN, ISO, EPA y APHA.
- Versátil: la prueba perfecta para cada solicitud.
- Para todos los parámetros importantes en el análisis de agua y aguas residuales.
- Precisión: fácil manipulación y máxima precisión.
- Todas las pruebas contienen reactivos predosificados, precisos y listos para usar.
- Único: sin mezcla de pruebas.
- Cada caja de pruebas está equipada con una etiqueta codificada por colores y puede identificarse claramente por su color.
Especificaciones
Silica, SiO2, Si | |
250 Determinations | |
Standard Test 1-48. Photometric determination as silico-molybdenum blue. |
Seawater suitable | |
0.005 to 10.0 mg/L SiO2, 0.002 to 5.0 mg/L Si | |
Prueba fotométrica de análisis de agua |
Seguridad y manipulación
- NANOCOLOR Silica
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulfuric acid, sodium disulfite
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.