Learn More
Macherey-Nagel™ Tubo de ensayo Nanocolor™ Nitrito 2
Código de producto. 10179111 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
:
Para su uso con: Determinación fotométrica de nitrito
Código de producto.
10179111 Para su uso con: Determinación fotométrica de nitrito
1 options
Código de producto. 10179111 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 985068
Garantiza la máxima seguridad para el usuario porque la medición se realiza directamente en el tubo de ensayo. Macherey Nagel™ Nanocolor™ Las pruebas en tubo de nitrito 2 realizan automáticamente la medición después de insertar la cubeta en la ranura para cubetas.
  • Determinación fotométrica con sulfanilamida y N-(1-naftil)-diamina de etileno
  • El nitrito reacciona con sulfanilamida y N-(1-naftil)-diamina de etileno (liofilizado) para un colorante azoico rojo-violeta
  • Base de reacción a partir de métodos estándar aprobados internacionalmente como DIN, EN, ISO, EPA y APHA
  • Las pruebas contienen reactivos con dosis predosificadas exactas directamente listas para su uso
  • Cada caja de pruebas está equipada con una etiqueta codificada por colores y se puede identificar claramente
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación fotométrica de nitrito
Nº de pruebas 2
compliance-icons
Nombre del producto
  • NANOCOLOR Nitrite 2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulfanilamide, citric acid